Documenti fondamentali
710660
Sigma-Aldrich
(11bS)-4,5-Dihydro-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H17P
Peso molecolare:
312.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D +368°, c = 0.5 in chloroform
Punto di fusione
158-162 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19/h1-12,23H,13-14H2
ZOEOSXZNQTXHDI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)