Key Documents
710636
SAFC
(11bR)-4,5-Dihydro-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepine borane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20BP
Peso molecolare:
326.18
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D −272°, c = 0.5 in chloroform
Punto di fusione
201-205 °C
Stringa SMILE
B.C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P.BH3/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19;/h1-12,23H,13-14H2;1H3
CDJLGSCFLBPQSK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3