Documenti fondamentali
710164
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Br2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
124-129 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Brc1cc2sc(Br)cc2s1
InChI
1S/C6H2Br2S2/c7-5-1-3-4(10-5)2-6(8)9-3/h1-2H
APDAUBNBDJUQGW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)