Documenti fondamentali
709824
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4BrFO
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
powder
Punto di fusione
43-47 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cccc(Br)c1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)