Documenti fondamentali
709247
Sigma-Aldrich
Zinc arsenide
pieces, 99.995% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Zn3As2
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
pieces
Punto di fusione
1015 °C
Densità
5.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]=[As][Zn][As]=[Zn]
InChI
1S/2As.3Zn
RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)