Documenti fondamentali
708003
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2 disulfide
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CH3SS13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
109 °C
Punto di fusione
-85 °C
Densità
1.068 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3]SS[13CH3]
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3/i1+1,2+1
WQOXQRCZOLPYPM-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Upper respiratory tract
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)