Documenti fondamentali
707511
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanediamine
97%
Sinonimo/i:
(1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[(3-trifluoromethyl)phenyl]-1,2-ethanediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18F6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D +18.0°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
112-117 °C
Stringa SMILE
CN[C@@H]([C@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
SBGOGHODWUZHIY-HZPDHXFCSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)