Documenti fondamentali
705985
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-diaminobenzoate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
105-110 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,9-10H2,1H3
IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)