Documenti fondamentali
248118
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
ZZNAYFWAXZJITH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)