Key Documents
704970
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-piperidyl acetate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC7H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCC(CC1)O[13C](C)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(10)11-8-3-5-9(2)6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3/i7+1
RWPYOAUYOSFJQV-CDYZYAPPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)