702846
Trimethylamine
anhydrous, cylinder, with 316SS needle valve, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.09 (vs air)
Tensione di vapore
13.3 psi ( 21 °C)
Saggio
99%
Stato
cylinder
Temp. autoaccensione
374 °F
Limite di esplosione
11.6 %
P. ebollizione
3-4 °C (lit.)
Punto di fusione
−117 °C (lit.)
Densità
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Compatible with the following:
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?