Key Documents
701645
Sigma-Aldrich
Polystyrene, monocarboxy terminated
Mw ~200,000 by GPC
Sinonimo/i:
PS-COOH
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n CO2H
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
PM
Mw ~200,000 by GPC
Punto di fusione
106-112 °C
Solubilità
MEK: soluble
THF: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)