Documenti fondamentali
701211
Sigma-Aldrich
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
95%
Sinonimo/i:
(2,4-Pentanedionato)bis(ethylene)rhodium, Bis(η2-ethene)(2,4-pentanedionato-κOO′)rhodium, Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) acetylacetonate, Diethylene(acetylacetonato)rhodium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15O2Rh
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
141-142 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=C.C=C.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2C2H4.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;2*1-2H2;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
Descrizione generale
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) is a coordination compound commonly used as a precursor to synthesize mononuclear rhodium complexes. In addition, it is also used as a catalyst in asymmetric arylation reactions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)