Documenti fondamentali
700258
Sigma-Aldrich
Sodium Palmitate-13C16
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-13C16, Palmitic acid-13C16
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)1413COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.29
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+16
Stringa SMILE
O=[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])O[Na]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)