Documenti fondamentali
798479
Sigma-Aldrich
Sodium oleate-13C18
99 atom % 13C, 98%
Sinonimo/i:
Oleic acid-13C18 sodium
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)7=13CH(13CH2)713COONa
Peso molecolare:
322.31
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+18
Stringa SMILE
[13CH3][13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C]/[13C]=[13C]\[13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C](O[Na])=O
InChI
1S/C18H4O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1;
AVVNGFYAKLLYDF-ZJSIVOHISA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)