Documenti fondamentali
699047
Sigma-Aldrich
2-Pyridinethioamide
97%
Sinonimo/i:
2-Pyridylthioamide, Pyridine-2-carbothioamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
134-138 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NC(=S)c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>320.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 160 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
699047-5G4061832545875