Documenti fondamentali
730343
Sigma-Aldrich
Pyrazine-2-thiocarboxamide
97%
Sinonimo/i:
Pyrazine-2-carbothioamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
195-200 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NC(=S)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3S/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
LIURPUMROGYCLW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)