Key Documents
698466
Sigma-Aldrich
Triisopropylphosphonium tetrafluoroborate
97%
Sinonimo/i:
Tris(1-methylethyl)phosphine tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H22BF4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.05
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CC(C)[PH+](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21P.BF4/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q;-1/p+1
KGBIZABAOCDZNU-UHFFFAOYSA-O
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of triisopropylphosphine complexes of ruthenium(II)
  • Imine hydrogenation
  • Dihydride and alkene-η6-arene complexes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)