Key Documents
697176
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
67-71 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
Cc1cccc(C#N)c1Br
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4H,1H3
RNHZLKDKPMISMY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)