Documenti fondamentali
692050
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenethyl bromide
97%
Sinonimo/i:
1-(2-Bromoethyl)-4-(trifluoromethyl) benzene, 2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8BrF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.487
Densità
1.499 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
WTCVMJLGKMOROW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)