690104
3-(4-Azidophenyl)propionic acid
≥97.0% (T)
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Gruppo funzionale
azide
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H9N3O2/c10-12-11-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,13,14)
RZYXFEOBOVVBLL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
690104-1G | 4061825592527 |
690104-250MG | 4061831831450 |