Key Documents
689491
Sigma-Aldrich
D-Proline methyl ester
≥98.0% (AT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.62
Beilstein:
4714125
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (AT)
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]/D 33.0±2.0°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Boc-Phe-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15480
Boc-Phe-OH
Boc-Ala-OH ≥99.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
15380
Boc-Ala-OH
L-prolina ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0380
L-prolina