17249
α-Methyl-L-proline
≥98.0% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C[C@]1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
LWHHAVWYGIBIEU-LURJTMIESA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.