Documenti fondamentali
689327
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthrolin
2-propanol solution in toluene with 0.2% 1,10-phenanthroline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N2
Peso molecolare:
180.21
Codice UNSPSC:
12352103
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
2-propanol, 1.0 M
Impurezze
≤0.04% water
Applicazioni
2-propanol solution in toluene with 0.2% 1,10-phenanthroline can be used as a titration solution to obtain the accurate concentration of the butyllithium reagent in the solution.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
?-and ??-Lithiation-Electrophile Trapping of N-Thiopivaloyl and N-tert-Butoxythiocarbonyl ?-Substituted Azetidines: Rationalization of the Regiodivergence Using NMR and Computation
Jackson KE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80, 9838-9846 (2015)