Documenti fondamentali
689122
Sigma-Aldrich
O,O′-1,3-Propanediylbishydroxylamine
98%
Sinonimo/i:
O,O′-Diaminopropane-1,3-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H10N2O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
Impurezze
≤1.0% water
Stringa SMILE
NOCCCON.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/2ClH/h2*1H
IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Dinitrobenzamide-TEMPO derivatives
  • Oxa-azamacrocycles
  • Adamantylalkoxyurea derivatives
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)