686719
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
96%
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.525
Densità
1.151 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
BGQBJWPZBBMKEI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?