685283
Uracil-15N2,5,6-d2
98 atom % 15N, 91 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D2H215N2O2
Peso molecolare:
116.09
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
91 atom % D
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
O=C([15NH]C([2H])=C1[2H])[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2D,5+1,6+1
ISAKRJDGNUQOIC-IZHGLQQWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)