Documenti fondamentali
137250
SAFC
L-metionina
EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido L-2-ammino-4-(metiltio)butanoico, Acido (S)-2-ammino-4-(metilmercapto)butirrico
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.21
Beilstein:
1722294
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
JP
Ph. Eur.
USP
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
≥99%
Stato
powder
Impurezze
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
Punto di fusione
284 °C (dec.) (lit.)
284 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL
Compatibilità
suitable for manufacturing use
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Attività estranea
Cytotoxicity, tested
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
L-Methionine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)