Documenti fondamentali
682926
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzophenone
95%
Sinonimo/i:
(2-Bromophenyl)phenylmethanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6254
Densità
1.4309 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Brc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
ABEVIHIQUUXDMS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)