Documenti fondamentali
678929
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
96%
Sinonimo/i:
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)iodobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H3F3IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
92-99 °C
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
nitrile
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12/h1-3H
CDGNBOWOOHEOEK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)