Documenti fondamentali
563870
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolylboronic acid
97%
Sinonimo/i:
1-(Phenylsulfonyl)-3-indoleboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5SO2NC8H5B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
144 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1cn(c2ccccc12)S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12BNO4S/c17-15(18)13-10-16(14-9-5-4-8-12(13)14)21(19,20)11-6-2-1-3-7-11/h1-10,17-18H
YKTZLHLBQGCFQX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction