Documenti fondamentali
676950
Sigma-Aldrich
6-O-Methyl-d3-guanine
99 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
2-Amino-6-methoxy-d3-purine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D3H4N5O
Peso molecolare:
168.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])Oc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3
BXJHWYVXLGLDMZ-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)