676098
(S)-VANOL
97%
Sinonimo/i:
(S)-3,3′-Diphenyl-2,2′-bi-(1-naphthol)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D -314°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
199-203 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Oc1c(c(cc2ccccc12)-c3ccccc3)-c4c(O)c5ccccc5cc4-c6ccccc6
InChI
1S/C32H22O2/c33-31-25-17-9-7-15-23(25)19-27(21-11-3-1-4-12-21)29(31)30-28(22-13-5-2-6-14-22)20-24-16-8-10-18-26(24)32(30)34/h1-20,33-34H
NDTDVKKGYBULHF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?