Documenti fondamentali
674931
Sigma-Aldrich
Cyanoborohydride, silica-supported
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: imine reactive
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)