Documenti fondamentali
672106
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(chlorocarbonyl)benzoate
≥97%
Sinonimo/i:
3-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3-(chloroformyl)benzoate, Methyl isophthaloyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (AT)
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (AT)
Gruppo funzionale
acyl chloride
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
UTGGIQHJOAPIPD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)