Documenti fondamentali
666742
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-isopropoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)CHOC6H5(CHO)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Punto di fusione
98-102 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)Oc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-3-9(11(13)14)5-8(10)6-12/h3-7,13-14H,1-2H3
MFWMHBLPARKSLU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Used as a lubricating additive in grease for reducing fretting wear
Altre note
May contain varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)