Documenti fondamentali
666572
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylphosphine
97%
Sinonimo/i:
Cy2PH
About This Item
Formula condensata:
(C6H11)2PH
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice di rifrazione
n20/D 1.516
P. ebollizione
129 °C/8 mmHg
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)PC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
HDULBKVLSJEMGN-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)