665843
4-(Methylamino)benzonitrile
97%
Sinonimo/i:
4-Cyano-N-methylaniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
87-91 °C
Gruppo funzionale
amine
nitrile
Stringa SMILE
CNc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H8N2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,10H,1H3
JEDXDYXIRZOEKG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?