Documenti fondamentali
665029
Sigma-Aldrich
1-(1-Adamantyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride
Sinonimo/i:
1-(1-Adamantyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H31ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
Punto di fusione
263-280 °C
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)C34CC5CC(CC(C5)C3)C4)c(C)c1
InChI
1S/C22H31N2.ClH/c1-15-6-16(2)21(17(3)7-15)23-4-5-24(14-23)22-11-18-8-19(12-22)10-20(9-18)13-22;/h6-7,14,18-20H,4-5,8-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+,20-,22-;
MJOMRTQWLPXDJQ-ZFCGJYDVSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of chelated ruthenium alkoxybenzylidene imidazolidene carbene pivalate catalysts for Z-selective olefin metathesis
  • Use in ring-opening metathesis polymerization and ring-closing metathesis reactions via Grubbs catalyst mediated reactions
  • Preparation of adamantyl-substituted N-heterocyclic carbene ligands in second-generation Grubbs-type iridium metathesis catalysis
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article concerning NHC-based Pd catalysts and ligands for C–C bond formation at sigma-Aldrich.com.