Documenti fondamentali
660337
Sigma-Aldrich
2,6-Di(tert-butyl-1-d1)-4-methyl-d3-phenol-3,5-d2 (BHT)
97 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15D7H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Purezza isotopica
97 atom % D
Stato
solid
Stringa SMILE
[2H]CC(C)(C)c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)C(C)(C)C[2H])C([2H])([2H])[2H]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)