Documenti fondamentali
65965
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,3-butanediol
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,1-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-3-methylbutane, 2-Methyl-2,4-butanediol, 3,3-Dimethyl-1,3-propanediol, 3-Hydroxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Hydroxy-3-methylbutanol, 3-Methyl-1,3-butanediol, 3-Methyl-3-hydroxy-1-butyl alcohol, Isoprene glycol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(OH)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Beilstein:
1209241
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Impurezze
≤1% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.442
P. ebollizione
203-205 °C (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(O)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
XPFCZYUVICHKDS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4