Documenti fondamentali
68346
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,5-pentanediol
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,5-Dihydroxy-3-methylpentane, Diol MPD, MPD
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
Beilstein:
1697331
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454
Densità
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Methyl-1,5-pentanediol can be used as a reactant to synthesize:
  • Enantioenrich saturated aza-heterocycles by reacting with various amines in the presence of iridium catalyst.
  • Polyesters containing carbon-carbon double bonds via bis(nonafluorobutanesulfonyl)imide-catalyzed polycondensation with unsaturated cyclic anhydrides.
  • α, ω-Dibromides by treating with aqueous HBr and an organic solvent.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)