658235
Lithium dimethylaminoborohydride solution
1 M in THF
Sinonimo/i:
N-Methylmethanamine boron complex, Lithium (dimethylamino)trihydroborate, Lithium trihydro(N-methylmethanaminato)borate
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Livello qualitativo
Concentrazione
1 M in THF
Indice di rifrazione
n20/D 1.423
Densità
0.882 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li+].[BH3-]N(C)C
InChI
1S/C2H9BN.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;/q-1;+1
CEDUMRZWZLVFKS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Reactant for:
- B-H oxidative addition reactions
- Reduction and amination reactions
- Reduction of N-alkyl lactams
- Synthesis of tertiary amine-boranes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents are a new class of powerful and selective reagents developed in the laboratory of Professor Bakthan Singaram at the University of California, Santa Cruz.
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents are a new class of powerful and selective reagents developed in the laboratory of Professor Bakthan Singaram at the University of California, Santa Cruz.