Documenti fondamentali
657484
Sigma-Aldrich
(E)-2-Bromo-2-butene
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(Br)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
84 °C (lit.)
Densità
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C(\C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3-
UILZQFGKPHAAOU-ARJAWSKDSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)