Documenti fondamentali
649740
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5600 (lit.)
P. ebollizione
72-74 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4-3-8-5(2-7)6-4/h2-3H,1H3
NYMCQLLAIMUVSY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)