Key Documents
647756
Sigma-Aldrich
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
N-Acetylisonipecotic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
180-184 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Triazole derivatives
  • Antiproliferative agents
  • CDK inhibitors
  • CCR5 antagonists for HIV treatment
  • nhNK1 antagonists
  • Piperidine derivatives
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves