Key Documents
646156
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxybenzyl)piperazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
32-36 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-15-12-4-2-11(3-5-12)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3
MGLUVVBFISROAH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Josef Dib et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(2), 407-417 (2015-03-25)
AdipoR agonists are small, orally active molecules capable of mimicking the protein adiponectin, which represents an adipokine with antidiabetic and antiatherogenic effects. Two adiponectin receptors were reported in the literature referred to as adipoR1 and adipoR2. Activation of these receptors