Documenti fondamentali
645060
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazole-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
58-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
phenyl
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-10(13-11-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
QRHAQXZGSWFBOK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)