Documenti fondamentali
640050
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-methanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6F3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h1-3,12H,4H2
CBSXUFWMVOAHTK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in synthesis of human 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)