639893
Glycidaldehyde diethyl acetal
90%
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
Densità
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCOC(OCC)C1CO1
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-8-7(9-4-2)6-5-10-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3
QIQQWSQARNQPLP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Free radical biology & medicine, 73, 12-20 (2014-05-13)
Previous studies showed that 7-(1',2'-dihydroxyheptyl)-substituted etheno DNA adducts are products of reactions with the epoxide of (E)-4-hydroxy-2-nonenal, an oxidation product of ω-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs). In this work, we report the detection of 7-(1',2'-dihydroxyheptyl)-1,N(6)-ethenodeoxyadenosine (DHHedA) in rodent and human